Få mere at vide
Benzhydrylbromid, 90+%
Artikelnummer. 11351547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351547 25 g 25g
11361547 100 g 100g
11371547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02211.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247,135 g/mol
Benzhydrylbromid er en halogeneret byggesten. Benzhydrylgruppen blev foretrukket frem for den almindelige benzyl for at beskytte 2-nitrophenol i Bartoli (vinyl Grignard) syntesen af 7-hydroxyindol. Beskyttelse var ved reaktion med phenolen i nærvær af kaliumcarbonat i acetone; afbeskyttelse af indolen var ved hydrogenolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydrylbromid er en halogeneret byggesten. Benzhydrylgruppen blev foretrukket frem for den almindelige benzyl for at beskytte 2-nitrophenol i Bartoli (vinyl Grignard) syntesen af 7-hydroxyindol. Beskyttelse var ved reaktion med phenolen i nærvær af kaliumcarbonat i acetone; afbeskyttelse af indolen var ved hydrogenolyse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for fugt. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 776-74-9
Molekylær formel C13H11Br
Molekylvægt (g/mol) 247.135
MDL nummer MFCD00000134
InChI nøgle OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
IUPAC navn [brom(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydryl bromide
Smeltepunkt 36 °C til 41 °C
Kogepunkt 183 °C til 185 °C (20 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 25 g
FN nummer UN1770
Beilstein 638544
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 247.14
Procent renhed ≥90%