Få mere at vide
Benzhydrol, TRC
Artikelnummer. 17943725
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943725 25 g
17954155 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17943725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19380025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-01-0
Molekylær formel C13 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Synonym Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-phenyl- (9CI, ACI), Benzhydrol (8CI), α-Phenylbenzenemethanol (ACI), 1,1-Diphenylmethanol, Benzhydryl alcohol, Benzohydrol, Diphenylcarbinol, Diphenylmethyl alcohol, Hydroxydiphenylmethane, NSC 32150, α-Phenylbenzyl alcohol
IUPAC navn diphenylmethanol
SMIL OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylmethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Formel vægt 184.0888
Procent renhed >95%