Få mere at vide
Benzhydrol, 99%
Artikelnummer. 10417480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10417480 500 g Plastflaske 500g
10060710 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105395000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-01-0
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00004488
InChI nøgle QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC navn diphenylmethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydrol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65,0 °C til 68,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 297,0 °C til 298,0 °C
Flammepunkt 160 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (55 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5)2CHOH
Mængde 500 g
Beilstein 06, IV, 4648
Merck Index 15, 1092
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C)
Formel vægt 184.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzhydrol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.