Få mere at vide
Benzhydrol, 99%
Artikelnummer. 11495323
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495323 50 g 50g
11405333 250 g 250g
11485323 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12884.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184,238 g/mol
Benzhydrol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukter i lægemidler (herunder antihistaminer), landbrugskemikalier, parfumer og andre organiske forbindelser. Det bruges som fikseringsmiddel i parfumeindustrien. Det er involveret i polymerisationsreaktion som en terminerende gruppe. Det bruges som forløber til fremstilling af modafinil, benztropin og diphehydramin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydrol er meget udbredt som mellemprodukter i lægemidler (herunder antihistaminer), landbrugskemikalier, parfume og andre organiske forbindelser. Det bruges som fikseringsmiddel i parfumeindustrien. Det er involveret i polymerisationsreaktion som en terminerende gruppe. Det bruges som forløber til fremstilling af modafinil, benztropin og diphehydramin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-01-0
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00004488
InChI nøgle QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC navn diphenylmethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydrol
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Kogepunkt 297 °C til 298 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 1424379
Merck Index 14,1090
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzhydrol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzhydrol