Få mere at vide
Benzhydrol, 99%
Artikelnummer. 11485323
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485323 1000 g 1000g
11495323 50 g 50g
11405333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12884.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184,238 g/mol
Benzhydrol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukter i lægemidler (herunder antihistaminer), landbrugskemikalier, parfumer og andre organiske forbindelser. Det bruges som fikseringsmiddel i parfumeindustrien. Det er involveret i polymerisationsreaktion som en terminerende gruppe. Det bruges som forløber til fremstilling af modafinil, benztropin og diphehydramin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydrol er meget udbredt som mellemprodukter i lægemidler (herunder antihistaminer), landbrugskemikalier, parfume og andre organiske forbindelser. Det bruges som fikseringsmiddel i parfumeindustrien. Det er involveret i polymerisationsreaktion som en terminerende gruppe. Det bruges som forløber til fremstilling af modafinil, benztropin og diphehydramin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-01-0
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00004488
InChI nøgle QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC navn diphenylmethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydrol
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 297°C to 298°C
Flammepunkt 160°C (320°F)
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
Beilstein 1424379
Merck Index 14,1090
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 99%