Få mere at vide
Benzethonium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498526 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16498526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0942
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzethonium chloride
CAS 121-54-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H42ClNO2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (74.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (44.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(C)CC(C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1)(C)C.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 448.08
Formel vægt 448.08
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation