Få mere at vide
Benzensulfonylhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11486846
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486846 25 g 25g
11496846 100 g 100g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23971.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-17-1
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00007583,MFCD08064450
InChI nøgle VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
IUPAC navn benzensulfonohydrazid
SMIL NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl hydrazide
Smeltepunkt 101°C to 110°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonyl hydrazide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type C & D
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, hydrazide