Få mere at vide
Benzenesulfonyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814001
Skift visning
Mængde:
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814001 500 mL
15804001 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814001 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8004700500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-09-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 176.62
Tekniske data
Smeltepunkt 15°C
Tæthed 1.38 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 252°C/1013 hPa (Decomposes)
MDL nummer MFCD00007426
Mængde 500 mL
Synonym Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride, Benzenesulfonyl chloride