Få mere at vide
Benzensulfonylbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11924591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11924591 1 g 1g
11934591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2297-65-6
Molekylær formel C6H5BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 221.07
InChI nøgle CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl bromide
PubChem CID 11138664
IUPAC navn benzensulfonylbromid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonyl bromide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 19.5°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 83°C to 84°C (0.5 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzenesulfonyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.