Få mere at vide
Benzensulfonamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzenesulfonamide |
| CAS | 98-10-2 |
| Molekylær formel | C6 H7 N O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | Benzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.19 |
| Formel vægt | 157.0197 |