Få mere at vide
Benzenesulfonamide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814651
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814651 500 g
15804651 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814651 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8219590500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-10-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 157.19
Tekniske data
Smeltepunkt 149°C to 152°C
MDL nummer MFCD00007930
Mængde 500 g
Synonym Benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide