Få mere at vide
Benzensulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 11494243
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494243 250 g 250g
11484243 1000 g 1000g
11404253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10891.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157,187 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Tilstedeværelsen af benzensulfonylamido (BS) grupperne ændrede aktiviteten af klassiske antimikrobielle fluoroquinoloner fra at være mere aktive mod Gram-negative til Gram-positive stammer. Biospecifik adsorption af kulsyreanhydrase til selvsamlede monolag af alkanthiolater, der præsenterer benzensulfonamidgrupper på guld. Biospecifik binding af kulsyreanhydrase til blandede samer, der præsenterer benzensulfonamidligander, førte til et modelsystem til undersøgelse af laterale steriske effekter. Ved konstruktion af specificiteten af antibakterielle fluoroquinoloner ændrer benzensulfonamidmodifikationer ved c-7 af ciprofloxacin dets primære mål instreptococcus pneumoniae fra topoisomerase iv til gyrase. Polære substitutioner i benzensulfonamidringen af celecoxib giver en potent 1,5-diarylpyrazol-klasse af COX-2-hæmmere.
Opløselighed Opløseligt i methanol (
25 mg/ml) og vand (4,3 mg/ml ved 16 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-10-2
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.187
MDL nummer MFCD00007930
InChI nøgle KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC navn benzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonamide
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Flammepunkt 250 °C (482 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 1100566
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol (25 mg/ml) og vand (4,3 mg/ml ved 16 °C).
Formel vægt 157.19
Procent renhed ≥98%