Få mere at vide
Benzensulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 10167253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10167253 100 g Plastflaske 100g
10153290 5 g Glasflaske 5g
10605202 500 g Plastflaske 500g
10712105 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10167253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148491000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-10-2
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00007930
InChI nøgle KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC navn benzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzenesulfonamide
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5SO2NH2
Mængde 100 g
Beilstein 11, 39
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,3 g/L (16 °C)
Formel vægt 157.19
Procent renhed 98+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks