Få mere at vide
Benzbromarone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16438636 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16438636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1135
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
MedChemExpress Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12Br2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM)
SMIL O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23
Molekylvægt (g/mol) 424.08
Formel vægt 424.08
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism