missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzamide, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15864061 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864061 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15864061 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8021910250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55-21-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 121.14

Tekniske data

Smeltepunkt 124°C to 127°C
Tæthed 1.34 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00007968
Mængde 250 g
Synonym Benzamide, Benzoic acid amide, Benzamide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.