Få mere at vide
Benzalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 17962675
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17962675 500 mg -
17932975 250 mg -
17924805 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB183553500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63449-41-2
Molekylær formel C21 H38 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 339.986
Synonym Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
IUPAC navn benzyl-dodecyl-dimethylazanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyldimethyldecylammonium chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 339.269
Procent renhed >95%