Få mere at vide
Benzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde |
| CAS | 100-52-7 |
| Smeltepunkt | -26°C |
| Tæthed | 1.05 g/cm³ at 20°C |
| Kogepunkt | 179°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | 63°C (closed cup) |
| Mængde | 25 L |
| Synonym | Benzaldehyde, Bitter almond oil, Benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.12 |
| Grad | Not Available |