Få mere at vide
Benzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896300
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15896300 100 mL -
15848640 500 mL -
15858640 1 L -
15806310 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15896300 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8017560100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-52-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 106.12
Tekniske data
Smeltepunkt -26°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 179°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003299
Mængde 100 mL
Synonym Benzaldehyde, Bitter almond oil, Benzaldehyde