Få mere at vide
Benzaldehyde dimethyl acetal, 99%
Artikelnummer. 11484473
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484473 2500 g 2500g
11464473 100 g 100g
11474473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11009.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Anvendes i grøntsagssmag som persille og gulerødder. Til mandel, nødder, frugt, viol og andre nødde- og blomsterdufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes i vegetabilsk smag som persille og gulerødder. Til mandel, nødder, frugt, viol og andre nødde- og blomsterdufte.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-88-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00008491
InChI nøgle HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC navn dimethoxymethylbenzen
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde dimethyl acetal
Tæthed 1.014
Kogepunkt 196°C
Flammepunkt 69°C (156°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4935
Mængde 2500 g
Beilstein 2044501
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 152.2
Procent renhed 99%