Få mere at vide
Benzaldehyd dimethylacetal, 99%
Beskrivelse
Anvendes i grøntsagssmag som persille og gulerødder. Til mandel, nødder, frugt, viol og andre nødde- og blomsterdufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes i vegetabilsk smag som persille og gulerødder. Til mandel, nødder, frugt, viol og andre nødde- og blomsterdufte.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| Tæthed | 1.014 |
| Kogepunkt | 196 °C |
| Flammepunkt | 69 °C (156 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.4935 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2044501 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 152.2 |
| Vis mere |