Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 87,0 °C til 89,0 °C (18,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 69 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzaldehyde dimethyl acetal
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /