Få mere at vide
Benzaldehyde dimethyl acetal, 98%
Artikelnummer. 10666622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666622 100 mL Glasflaske 100ml
10676622 250 mL Glasflaske 250ml
10135693 1 L Glasflaske 1 L
15119233 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10666622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209791000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-88-8
MDL nummer MFCD00008491
InChI nøgle HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC navn dimethoxymethylbenzen
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzaldehyde dimethyl acetal
Navn note 99+%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H12O2
Lineær formel C6H5CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4920 to 1.4940
Mængde 100 mL
Beilstein 07,209
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /