Få mere at vide
Benzaldehyd, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12615167 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12615167 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 12615167 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/1450/PB07
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 100-52-7
Smeltepunkt -26 °C
pH 5.9
Kogepunkt 179 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Molekylær formel C7H6O
MDL nummer 3299
Mængde 250 mL
Formel vægt 106,12 g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.