Få mere at vide
Benzaldehyde, 99+%
Beskrivelse
Benzaldehyd er almindeligt anvendt som en forløber til fremstilling af forskellige organiske forbindelser, som bruges som lægemidler, farvestoffer, parfumer, smagsstoffer, fotografiske kemikalier og plasttilsætningsstoffer. Det bruges som opløsningsmiddel til olier og harpikser. Benzaldehyd bruges yderligere som byggesten til en række aminosyrer som phenylglycin, der bruges som sidekæde i forskellige antibiotika. Det er involveret som et blegemiddel i zinkgalvaniseringsprocesser og som et fødevare- og dufttilsætningsstof. Det er aktivt mellemprodukt til fremstilling af benzoesyre, lugtstoffer og smagskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -26°C |
| Kogepunkt | 178°C to 179°C |
| Mængde | 1000 g |
| Procent renhed | 99+% |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Benzaldehyde
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Benzaldehyde