Få mere at vide
Benzaldehyde, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10050020 500 mL 500ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10050020 Supplier Fisher Chemical Supplier No. B/1400/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 100-52-7
Smeltepunkt -26°C
pH 5.9
Kogepunkt 179°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C7H6O
MDL nummer 3299
Mængde 500 mL
Formel vægt 106.12g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzaldehyde
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.