Få mere at vide
Benperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benperidol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28) |
| Formel vægt | 381.1853 |