missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benoxacor, TRC

Artikelnummer. 30138179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138179 50 mg
30134921 250 mg
17941235 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB16530550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98730-04-2
Molekylær formel C11 H11 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 260.12
Synonym 2H-1,4-Benzoxazine, 4-(dichloroacetyl)-3,4-dihydro-3-methyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,3-dihydro-3-methyl-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone, 4-Dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazine, Benoxacor, CGA 154281
IUPAC navn 2,2-dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone
SMIL CC1COc2ccccc2N1C(=O)C(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benoxacor
Analyt- eller komponentnavne Benoxacor
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C11H11Cl2NO2/c1-7-6-16-9-5-3-2-4-8(9)14(7)11(15)10(12)13/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 259.0167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.