CAS RN 98730-04-2
IUPAC Navn:
2,2-dichloro-1-(3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethan-1-one
Synonymer:
benoxacor
Molekylvægt (g/mol):
260.11
Molekylformel:
C11H11Cl2NO2
InChi Key:
PFJJMJDEVDLPNE-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1COC2=CC=CC=C2N1C(=O)C(Cl)Cl
1
–
1
af
1
Resultater
1
Benoxacor, TRC
CAS: 98730-04-2 Molekylær formel: C11 H11 Cl2 N O2 Molekylvægt (g/mol): 260.12 Synonym: 2H-1,4-Benzoxazine, 4-(dichloroacetyl)-3,4-dihydro-3-methyl- (9CI),2,2-Dichloro-1-(2,3-dihydro-3-methyl-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone,4-Dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazine,Benoxacor,CGA 154281 IUPAC navn: 2,2-dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone SMIL: CC1COc2ccccc2N1C(=O)C(Cl)Cl