Få mere at vide
Jenway™ Benchtop pH-målere
Kompakt enhed, der giver nøjagtige og pålidelige aflæsninger.
5720.00 DKK - 8145.00 DKK
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) | ±0,003 |
---|---|
Nøjagtighed (temperatur) | ±0,5 °C/± 1 °F |
Område (pH) | -2 til 20 |
Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
Rækkevidde (mV) | -1999,9 til 19,999 |
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12421240
|
Jenway™
35459-10 |
Avanceret digitalt pH-målersæt m/GLP, glaselektrode, ATC, buffere; 120 V |
8145.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12401240
|
Jenway™
35459-04 |
Standard digitalt pH-målersæt, glaselektrode, ATC, buffere; 120 V |
5720.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Understøtter en, to eller tre punkts pH-kalibrering
- Op til tre decimaler opløsning for nøjagtige aflæsninger
Tekniske data
±0,003 | |
-2 til 20 | |
-1999,9 til 19,999 |
±0,5 °C/± 1 °F | |
0.001, 0.01, 0.1 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Jenway™ Benchtop pH-målere