Få mere at vide
Jenway™ Benchtop pH-målere
Type:
Avanceret digitalt pH-målersæt m/GLP, glaselektrode, ATC, buffere; 120 V
Standard digitalt pH-målersæt, glaselektrode, ATC, buffere; 120 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Understøtter en, to eller tre punkts pH-kalibrering
- Op til tre decimaler opløsning for nøjagtige aflæsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Standard |
| Inkluderer | Glaselektrode, ATC, buffere |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,5 °C/± 1 °F |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,003 |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Rækkevidde (mV) | -1999,9 til 19,999 |
| Display Type | LCD, brugerdefineret med baggrundsbelysning |
| Type | Standard digitalt pH-målersæt, glaselektrode, ATC, buffere; 120 V |