Få mere at vide
Gibco™ BenchStable™ RPMI 1640
GREENER_CHOICE
Product Code. 16497060 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
16497060 500 ml
16407070 10 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16497060 Supplier Gibco™ Supplier No. A4192301
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Gibco RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
Gibco RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640-medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable RPMI 1640 Medium er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel RPMI 1640 Medium, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Denne RPMI 1640 Medium er modificeret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med GlutaMAX, Phenol Red
• Uden
at bruge HEPES BenchStable RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO2 for at opretholde den fysiologiske pH. RPMI 1640 Medium med GlutaMAX-tilskud minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, Phenol Red
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard
Produktlinje BenchStable
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Beskyt mod lys.