Beskrivelse
Gibco RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640-medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable RPMI 1640 Medium er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel RPMI 1640 Medium, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Denne RPMI 1640 Medium er modificeret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med GlutaMAX, Phenol Red
• Uden
at bruge HEPES BenchStable RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 Medium er unik fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 Medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. RPMI 1640 Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO2 for at opretholde den fysiologiske pH. RPMI 1640 Medium med GlutaMAX-tilskud minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable RPMI 1640 Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | GlutaMAX, Fenolrød, Phenol Red |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard |
| Vis mere |