Description
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable DMEM/F-12 er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel DMEM/F12, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med GlutaMAX, Phenol Red
• Uden at
bruge HEPEPS BenchStable DMEM/F-12
DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter. DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et miljø på 5 –10 % CO2 for at opretholde fysiologisk pH. DMEM/F-12 med GlutaMAX-tilskud minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Spécification
Spécification
| Cellelinje | MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard |
| Afficher plus |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.