Beskrivelse
Gibco DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable DMEM/F-12 er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel DMEM/F12, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med GlutaMAX, Phenol Red
• Uden at
bruge HEPEPS BenchStable DMEM/F-12
DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter. DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et miljø på 5 –10 % CO2 for at opretholde fysiologisk pH. DMEM/F-12 med GlutaMAX-tilskud minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard |
| Vis mere |