Beskrivelse
Gibco DMEM (Dulbeccos modificerede ørnemedium) er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller. Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller samt cellelinjer som HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til forskellige anvendelser af cellekulturer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable DMEM er udviklet til opbevaring ved stuetemperatur, samtidig med at det understøtter cellulær proliferation og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel DMEM, når det suppleres med ≥10% føtalt bovint serum (FBS).
Denne DMEM er ændret som følger:
• Optimeret til rumtemperaturstabilitet
• med højt glukose, GlutaMAX, Phenol Red
• uden natriumpyruvat
Vedbrug af BenchStable DMEM
er DMEM unikt i forhold til andre medier, da det indeholder fire gange så høj koncentration af aminosyrer og vitaminer som det oprindelige Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glukoseindhold (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glukoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 –% 10% CO2 for at opretholde fysiologisk pH. DMEM med GlutaMAX-tilskud minimerer ophobning af giftig ammoniak og forbedrer cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med ≥10% føtalt bovint serum (FBS).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbeccos modificerede Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat, Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under 9001:2015-standarden ISO |
| Vis mere |