Beskrivelse
Gibco DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
BenchStable DMEM er blevet konstrueret til opbevaring ved stuetemperatur, mens det understøtter cellulær spredning og maksimal celletæthed, der kan sammenlignes med konventionel DMEM, når det suppleres med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Denne DMEM er ændret som følger:
• Optimeret til stabilitet ved stuetemperatur
• Med høj glukose, GlutaMAX, phenolrød
• Uden at bruge
natriumpyruvat BenchStable DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder fire gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer som det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et miljø på 5 –10 % CO2 for at opretholde fysiologisk pH. DMEM med GlutaMAX supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. BenchStable DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer og kræver derfor tilskud med≥ 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, 293, Cos-7 og PC-12 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel under ISO 9001: 2015 standard |
| Vis mere |