Få mere at vide
Benactyzine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30133011
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133011 50 g
18012340 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11960050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-37-4
Molekylær formel C20 H25 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 363.88
Synonym Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, β-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benactyzine Hydrochloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Formel vægt 363.1601