Få mere at vide
Belizatinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Belizatinib is an oral, dual, potent inhibitor of ALK and TRKA, TRKB, and TRKC, with IC50 of 0.7 nM for wild-type recombinant ALK kinase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Belizatinib |
| CAS | 1357920-84-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H44FN5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TSR-011 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (519.27 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=NC2=CC=C(CN3CCC(C(C)(O)C)CC3)C=C2N1[C@H]4CC[C@@H](C(NC(C)C)=O)CC4)C5=CC=C(F)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 577.73 |
| Vis mere |