Learn More
Belinostat, MedChemExpress
Description
Belinostat (PXD101
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Belinostat |
| CAS | 866323-14-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14N2O4S |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | PXD101 PX105684 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (314.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC(/C=C/C(NO)=O)=CC=C2)=O.[(E)] |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.35 |
| Show More |