Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Multi-Roll Label Tape Dispensere
Giv en glat skriveoverflade til flere bånd i forskellige farver og bredder, hvilket gør etikettering let og hurtig
454.00 DKK - 1239.12 DKK
Tekniske data
Produkttype | Etikettape dispenser |
---|---|
Farve | Blå |
Længde (metrisk) | 30.48 cm |
Bredde (metrisk) | 14.28 cm |
Højde (metrisk) | 10.47 cm |
Artikelnummer | Brand | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10408283
|
Bel-Art™
F13472-0000 |
Bordplade |
1239.12 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10073213
|
Bel-Art™
F13473-0000 |
Økonomi |
454.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Forskellige bredde- og farvetaperuller kan blandes sammen på spindler, som kan rumme 5 eller flere 0,5 til 0,75 tommer. (12 til 19 mm) smalle ruller eller fire 1 tommer. (25 mm) brede ruller
- Når markeret tape føres frem og skæres af på den takkede kant, placeres en ny længde etikettape på skrivepladen
- Spindler fjernes nemt fra enheden til lastning og aflæsning og kan justeres til at holde enten 1 eller 3 tommer. (25 eller 75 mm) ruller med kernediameter
- Dispenseren inkluderer tre plastadskillelsesskiver for at sikre jævn, snavsfri dispensering for op til fire ruller tape
- Indstøbte penneholderbrønde på dispenseren hjælper med at holde skriveredskaberne ved hånden
- 12 x 5,63 x 4,13 tommer. (302 x 143 x 121 mm)
- Fås i valg af økonomi- og bordmodeller
- Yderligere skilleskiver fås separat
- Bordplademodel: Plastbelagt, vægtet stålbase med gummifødder for at forhindre glidning, savtakket stålkant til langtidsbrug, Inkluderer en gratis rulle på 0,50, Hvid, Write-On Mærkningstape
- Økonomimodel: Designet til lettere brug, da plastikskæret er støbt ind i huset, inkluderer monteringshuller til sikker fastgørelse til en bordplade (skruer medfølger ikke), kan fastgøres til lodrette overflader ved hjælp af vægmonteringsadapter, inkluderer en gratis rulle på 0,50 hvid, Write-On Mærkningstape
Tekniske data
Etikettape dispenser | |
30.48 cm | |
10.47 cm | |
Stål, plast, gummi | |
Åbn Top |
Blå | |
14.28 cm | |
Tape med 25 mm eller 75 mm kerne | |
1 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Write-On™ Multi-Roll Label Tape Dispensere