Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Multi-Roll Label Tape Dispensere
Artikelnummer. 10408283
Skift visning
Model-:
Økonomi
Bordplade
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
10408283 Bordplade
10073213 Økonomi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408283 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F134720000
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv en glat skriveoverflade til flere bånd i forskellige farver og bredder, hvilket gør etikettering let og hurtig
  • Forskellige bredde- og farvetaperuller kan blandes sammen på spindler, som kan rumme 5 eller flere 0,5 til 0,75 tommer. (12 til 19 mm) smalle ruller eller fire 1 tommer. (25 mm) brede ruller
  • Når markeret tape føres frem og skæres af på den takkede kant, placeres en ny længde etikettape på skrivepladen
  • Spindler fjernes nemt fra enheden til lastning og aflæsning og kan justeres til at holde enten 1 eller 3 tommer. (25 eller 75 mm) ruller med kernediameter
  • Dispenseren inkluderer tre plastadskillelsesskiver for at sikre jævn, snavsfri dispensering for op til fire ruller tape
  • Indstøbte penneholderbrønde på dispenseren hjælper med at holde skriveredskaberne ved hånden
  • 12 x 5,63 x 4,13 tommer. (302 x 143 x 121 mm)
  • Fås i valg af økonomi- og bordmodeller
  • Yderligere skilleskiver fås separat
  • Bordplademodel: Plastbelagt, vægtet stålbase med gummifødder for at forhindre glidning, savtakket stålkant til langtidsbrug, Inkluderer en gratis rulle på 0,50, Hvid, Write-On Mærkningstape
  • Økonomimodel: Designet til lettere brug, da plastikskæret er støbt ind i huset, inkluderer monteringshuller til sikker fastgørelse til en bordplade (skruer medfølger ikke), kan fastgøres til lodrette overflader ved hjælp af vægmonteringsadapter, inkluderer en gratis rulle på 0,50 hvid, Write-On Mærkningstape
Tekniske data
Produkttype Etikettape dispenser
Farve Blå
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (metrisk) 14.28 cm
Højde (metrisk) 10.47 cm
Holder Tape med 25 mm eller 75 mm kerne
Materiale Stål, plast, gummi
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Åbn Top
Volumen 7 ruller
Til brug med (applikation) Giv en glat skriveoverflade til flere bånd i forskellige farver og bredder, hvilket gør etikettering let og hurtig
Inkluderer En gratis rulle på 0,5 tommer hvid Write-On™ Mærkningstape, Gummifødder
Model- Bordplade