Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
Brand:  Bel-Art™ H36904-2004
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11771776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 DKK
    1420.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 149.39 DKK
    9% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
  • Disse skovler i ét stykke er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt af slagfast polystyren.
  • 2 oz. og 4 oz. prøveudtagningsscoops har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånden og prøven.
  • Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst, kan bruges som vejebåde.
  • Farvet scoop reducerer chancen for at blive ved et uheld efterladt i en prøve; kan tjene som en kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund for lyse prøver.
  • Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet.
  • Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse.
  • Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering.
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler > Kapacitet: 4 oz. (125 ml); Kasse med 100