Få mere at vide
Bel-Art™ Handskerum Economy Sleeve Handsker
Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
9
10
Beskrivelse
- Handske i ét stykke med ærme
- Til handskerum med 8 tommer handskeporte
- Kræver klemringe (19-821-983) for at holde handsker på plads
- Sælges i par
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Bonded Neopren |
| Produkttype | Handskerumshandsker |
| Størrelse | 9 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Handskerum Economy Sleeve Handsker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion