Få mere at vide
Bel-Art™ Handskerum Economy Sleeve Handsker
Artikelnummer. 11767385
Skift visning
Størrelse:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
11767385 9
11757385 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11767385 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H500250546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    2331.63 DKK / Pakke med 2
    Spare 163.37 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Et stykke, bundet neopren beskyttelse mod væske- eller gasindtrængning
  • Handske i ét stykke med ærme
  • Til handskerum med 8 tommer handskeporte
  • Kræver klemringe (19-821-983) for at holde handsker på plads
  • Sælges i par
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Bonded Neopren
Produkttype Handskerumshandsker
Størrelse 9