Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Varmebestandige biohazard autoklavehandsker
Bløde, smidige bomuldsfrottéhandsker er ideelle til at håndtere varme genstande ud af autoklaven eller ovnen og beskytter mod temperaturer op til 450 F (°232 °C).
496.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | CE |
---|---|
Accelerator gratis | Ja |
Applikationer | Laboratorie, Industri |
Belægningsmateriale | Ubelagt |
Farve | Orange |
Artikelnummer | Brand | Længde (engelsk) manchet | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (engelsk) manchet | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10762682
|
Bel-Art™
H13201-0001 |
11'' |
496.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Bløde, smidige bomuldsfrottéhandsker er ideelle til at håndtere varme genstande ud af autoklaven eller ovnen og beskytter mod temperaturer op til 450 F (°232 °C).
- Ideel til at fjerne varme genstande fra en autoklave eller ovn
- Varmebestandig op til 232 °C
- Erstatter farlige asbesthandsker
- Forlænget kappemanchet tilgængelig for yderligere underarmsbeskyttelse
- Handsker er ikke vandtætte og bør ikke bruges til at håndtere tøris
- Maskinvask, lufttørre, eller brug Lab-Aire™ II Handskeholder (F18931-0000) til tørre på evt Lab-Aire™ tørretumbler
Tekniske data
CE | |
Laboratorie, Industri | |
Orange | |
Frotté | |
Universel | |
450 °F | |
Håndtering af varme genstande | |
H13201 |
Ja | |
Ubelagt | |
Ja | |
Autoklave handsker | |
Fuldhåndshandske | |
232 °C | |
Handske |