Få mere at vide
Bel-Art™ Clavies™ Varmebestandige biohazard autoklavehandsker
Artikelnummer. 10762682
Skift visning
Længde (engelsk) manchet:
11''
Artikelnummer. Længde (engelsk) manchet
10762682 11''
1 options
Artikelnummer. 10762682 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H132010001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    413.14 DKK / 1 par
    Spare 128.86 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Bløde, smidige bomuldsfrottéhandsker er ideelle til at håndtere varme genstande ud af autoklaven eller ovnen og beskytter mod temperaturer op til 450 F (°232 °C).
  • Ideel til at fjerne varme genstande fra en autoklave eller ovn
  • Varmebestandig op til 232 °C
  • Erstatter farlige asbesthandsker
  • Forlænget kappemanchet tilgængelig for yderligere underarmsbeskyttelse
  • Handsker er ikke vandtætte og bør ikke bruges til at håndtere tøris
  • Maskinvask, lufttørre, eller brug Lab-Aire™ II Handskeholder (F18931-0000) til tørre på evt Lab-Aire™ tørretumbler
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Accelerator gratis Ja
Applikationer Laboratorie, Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale Frotté
Produkttype Autoklave handsker
Størrelse Universel
Stil Fuldhåndshandske
Temperatur (engelsk) Max. 450 °F
Temperatur (metrisk) Maks 232 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af varme genstande
Handske manchet stil Handske
Serie H13201
Længde (engelsk) 18,5 tommer
Længde (engelsk) manchet 11''
Længde (metrisk) 47 cm
Længde (metrisk) manchet 28 cm