Få mere at vide
Begacestat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441399
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16441399 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16441399 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14175
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Begacestat
CAS 769169-27-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H8ClF6NO3S2
Mængde 1 mg
Synonym GSI-953
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(F)C([C@H](NS(=O)(C1=CC=C(Cl)S1)=O)CO)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 391.74
Formel vægt 391.74
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration