Få mere at vide
Beclometasone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484607
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484607 50 mg
16443806 25 mg
16438786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1540
MedChemExpress Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclometasone
CAS 4419-39-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H29ClO5
Mængde 50 mg
Synonym Beclomethasone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (78.25 mM)
SMIL C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 408.92
Formel vægt 408.92
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation