Få mere at vide
Chemsplash Skægmaske Non Woven engangs
Engangsskægmaske er lavet af et ikke-vævet materiale, der kommer i en størrelse, der passer til alle.
Brand: Chemsplash 2505.500.999
419.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Non-Woven skægmaske
- Materiale: Non-Woven
- Funktioner:
- Elastisk
- 100 % latexfri
- 18 tommer
- PFAS fri
Engangsskægmasken er lavet af et non-woven materiale, designet som en ensartet løsning. En elastisk rem sikrer en sikker pasform til ansigtet, hvilket gør den velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Tekniske data
Almindelig skægbetræk | |
Polypropylen | |
Engangsbrug | |
18 tommer |
One Size | |
Rød | |
Ja | |
45 cm |