Få mere at vide
Chemsplash Skægmaske Non Woven engangs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105885
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 30058366
Brand: Chemsplash 2505.300.999
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsskægmaske er lavet af et ikke-vævet materiale, der kommer i en størrelse, der passer til alle.
Non-Woven skægmaske
  • Materiale: Non-Woven
  • Funktioner:
    • Elastisk
    • 100 % latexfri
    • 18 tommer
    • PFAS fri
Engangsskægmasken er lavet af et non-woven materiale, designet som en ensartet løsning. En elastisk rem sikrer en sikker pasform til ansigtet, hvilket gør den velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Tekniske data
Type Almindelig skægbetræk
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm